Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavier-Indikatorklebeband
Mit diesem Autoklavierklebeband stellen Sie sicher, dass Ihre Laborinstrumente autoklaviert werden. Auf dem Cole-Parmer™ Autoklavierklebeband wird nach dem Autoklavieren bei 121 °C über 15 Minuten ein dunkler diagonaler Strich angezeigt. Die Klebeseite haftet an Glas, Stoff und Metall.
Marke:  Cole-Parmer™ 08277-62
Artikelnummer. 11883282
  • 40.56 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kreppband lässt sich leicht abziehen und hinterlässt keine Reste.
Spezifikation
Spezifikation
121 °C
Auf dem Krepppapier erscheint nach dem Autoklavieren bei 121 °C (250 °F) für 15 min eine dunkel gefärbte Diagonale.
Ja
15 min
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Autoklavier-Indikatorklebeband > Sterilisationstemperatur: 121 °C, Abmessungen (LxB): 12 m x 25 mm