Learn More
Carl Roth™ Adhesion Mat
Artikelnummer. 10750015
Encompass_Preferred
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1000 x 400mm
Artikelnummer. 10750015
Marke: Carl Roth™ 0668.1
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Adhesion Mat
Material PVC
Länge (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Abmessungen (L x B) 1000 x 400mm
Dicke 1mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.