Learn More
Invitrogen™ Adenovirus9 E4-Orf1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
Adenovirus-9 E4 Orf1 Synthetisches Peptid, PEP-0721, von Invitrogen.
Dieses Peptid entspricht 16-Aminosäuren in der Nähe des Carboxy-Terminus des Adenovirus-9 E4 Orf1.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Virus |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Adenovirus 9 E4-Orf1 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blockierungs-Assay, Kontrolle |
| Lyophilisiert | No |
| Mehr anzeigen |