Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin, 99+ %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adenosine |
Extinktion | 0.76 to 0.80 (A250/A260),0.14 to 0.16 (A280/A260) |
Schmelzpunkt | 233.0°C to 238.0°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 0.5% (105°C, 2 hrs) max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Beilstein | 26, V,16, 335 |