Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalsalzhydrat, 99 %, Wasser <10 %
Artikelnummer. 11383566
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate is used as a form of cellular energy. It is used in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adenosin-5′-triphosphat-dinatriumsalzhydrat wird als Form der zellulären Energie verwendet. Bestandteil zahlreicher zellulärer Prozesse, bei der Atmung, Biosynthese, Motilität und Zellteilung. ATP enthält zahlreiche an der Zellsignalweiterleitung beteiligte Kinasen und Adenylatcyclase(n), die den sekundären Botenstoff cAMP produzieren. ATP liefert die metabolische Energie für den Antrieb von Stoffwechselpumpen. ATP dient als Coenzym in einer Vielzahl enzymatischer Reaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei -20 °C. Unter Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34369-07-8
Summenformel C10H14N5Na2O13P3
Molekulargewicht (g/mol) 551.15
MDL-Nummer MFCD00150755
InChI-Schlüssel TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
IUPAC-Name Dinatrium; [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]-phosphat; Hydrat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Hinweise zum Prozentgehalt Wasser < 10 %
Menge 5 g
Beilstein 3585462
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,155
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −19° (c=3 in Water)
Formelmasse 551.15 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%