Learn More
Adenosin5'-triphosphat, Dinatriumsalzdihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adenosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate |
Schmelzpunkt | 188.0°C to 190.0°C |
Farbe | Braun bis farblos |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
pH | 2.5 to 3.5 (5% aq. soln.) |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Merck Index | 14,155 |