Learn More
Heidolph™ Mehrschichtige Anlage
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
25 bis 250 ml-Erlenmeyerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit perforierter Plattform 2000 und 4 Stützstangen
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 0 bis 1100 U/min |
| Aufnahmevermögen | 25 bis 250 ml-Erlenmeyerkolben |
| Produkttyp | Stützboden |