Learn More
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter für UF1060plus, Option mit verstärkter Kammer
Zusätzliches Gitter aus einer robusten Edelstahlkonstruktion.
Marke: Memmert™ UF1060plusB32550
Beschreibung
- verstärkt
- Edelstahl
- Elektropoliert
- Max. Beladung 60 kg
Spezifikation
UF1060plus Ofen | |
Verstärktes Gitter | |
Edelstahl | |
60 kg |