Learn More
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter für SN260, Option mit verstärkter Kammer
Artikelnummer. 17578545 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SN260
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17578545
Marke: Memmert™ SN260E29766
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zusätzliches Gitter aus einer robusten Edelstahlkonstruktion.
  • verstärkt
  • Edelstahl
  • Elektropoliert
  • Max. Beladung 60 kg
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator SN260
Produkttyp Verstärktes Gitter
Material Edelstahl