Learn More
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter für SF160, Option mit verstärkter Kammer
Zusätzliches Gitter aus einer robusten Edelstahlkonstruktion.
Marke: Memmert™ SF160E29767
Beschreibung
- verstärkt
- Edelstahl
- Elektropoliert
- Max. Beladung 60 kg
Spezifikation
Sterilisator SF160 | |
Verstärktes Gitter | |
Edelstahl |