Learn More
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter für SF110, Option mit verstärkter Kammer
Zusätzliches Gitter aus einer robusten Edelstahlkonstruktion.
Marke: Memmert™ SF110E29767
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- verstärkt
- Edelstahl
- Elektropoliert
- Max. Beladung 60 kg
Spezifikation
Sterilisator SF110 | |
Verstärktes Gitter | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter für SF110, Option mit verstärkter Kammer > Kann verwendet werden mit: SF110
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur