Learn More
Memmert™ Zusätzliches Gitter aus verstärktem Edelstahl (Option für verstärkte Kammer), für Ich750
Artikelnummer. 16336687 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Installation:
Nur in Verbindung mit der Option K1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16336687
Marke: Memmert™ ICH750B32190
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Führungsleisten und Befestigungsschrauben
Diese Gitter eignen sich für Memmert Öfen. Memmert™ verstärkte Gitter haben eine Tragfähigkeit bis 60 kg.
  • Verstärktes Gitter aus Edelstahl
  • Max. Beladung 60 kg
  • Ab Größe 450 mit Führungsschienen und Befestigungsschrauben und nur in Verbindung mit Option K1
Spezifikation
Typ Verstärktes Gitter
Installation Nur in Verbindung mit der Option K1
Gewicht (metrisch) 60 kg