Learn More
Memmert™ Zusätzlicher perforierter Edelstahl-Einlegeboden für Ich750
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ofenmmodelle 450 und 750
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gelochter Edelstahl-Einlegeboden
- Für Memmert Öfen und Inkubatoren
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ofenmmodelle 450 und 750 |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Einlegeboden |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering