Learn More
Cytiva ADCF-MAb-Medien
Artikelnummer. p-7058049
Click to view available options
Menge:
500 mL-Flasche
1000 mL-Flasche
Sechs 1000 mL-Flaschen
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 10788134
Marke: Cytiva SH30349.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erhöhen der Prozessausbeute für die Herstellung monoklonaler Antikörper (MAbs) mit dem HyClone™ ADCF-MAb-Medium, einem proteinfreien Medium ohne Komponenten tierischen Ursprungs.
  • ADCF
  • Metabolisch entwickelt für hohe Zellausbeute und monoklonale Antikörperproduktion
  • Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
  • Rückverfolgbarkeit von Komponenten
  • Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
  • Enthält L-Glutamin und Poloxamer 188
  • Formulierungen ohne L-Glutamin unterstützen das GS-Gen-Expressionssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp ADCF-mAb Flüssigmedium
Sterilization Method 0.2 μm steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Poloxamer 188, HEPES, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Kein Protein, Kein Phenolrot
Menge 500 mL-Flasche
Zertifizierung/Konformität cGMP
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Beschreibung mit L-Glutamin