Learn More
Epredia™ Adcell™ Diagnostikobjektträger aus PTFE
Artikelnummer. p-7112227 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Wellanzahl:
3
12
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17352650
Marke: Epredia™ X5XER203BAD1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese hydrophoben Beschichtungen binden Flüssigkeiten, die in die Wells gegeben werden, und halten die Flüssigkeiten im Well-Bereich. Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
  • Bindet und hält Flüssigkeiten, die in den Well-Bereich eingebracht werden
  • Konstruktion aus PTFE
  • Mit benetzbaren Wells zum Färben und Wachsen von Zellkulturen
  • Verhindert Kreuzkontaminationen
  • Hydrophobe Beschichtungen sind sehr langlebig und widerstehen stärksten Beanspruchungen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 25 mm
Breite (metrisch) 75 mm
Material PTFE
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ ADCELL
Wellanzahl 3
Farbe Schwarz
Durchmesser (metrisch) 14 mm-Well
Menge 100/Packung