Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für TX-150 Ausschwingrotoren
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Röhrchentyp:
100 ml Rundboden-Röhrchen, offen
11 ml-IVF-Röhrchen
13 ml-Urinröhrchen
25 ml-Universalröhrchen mit Flachboden/Röhrchen mit Rand
3/5-ml-Blutentnahmeröhrchen
5/7-ml-Blutentnahmeröhrchen
50 ml konisches Röhrchen oder Röhrchen mit Stehrand
Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Beschreibung
Verschiedene Röhrchenadapter
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | 25 ml-Universalröhrchen mit Flachboden/Röhrchen mit Rand |
| Fassungsvermögen | 25 mL |
| Max. Röhrchendurchmesser | 25 mm |
| Max. Schlauchlänge | 120 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Becher, 50 ml, konisch, für TX-150 Rotor |