Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für TX-150 Ausschwingrotoren
Artikelnummer. 15135243 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Röhrchentyp:
100 ml Rundboden-Röhrchen, offen
11 ml-IVF-Röhrchen
13 ml-Urinröhrchen
25 ml-Universalröhrchen mit Flachboden/Röhrchen mit Rand
3/5-ml-Blutentnahmeröhrchen
5/7-ml-Blutentnahmeröhrchen
50 ml konisches Röhrchen oder Röhrchen mit Stehrand
Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15135243
Marke: Thermo Scientific™ 75005736
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verschiedene Röhrchenadapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp 50 ml konisches Röhrchen oder Röhrchen mit Stehrand
Fassungsvermögen 50 mL
Max. Röhrchendurchmesser 29,5 mm
Max. Schlauchlänge 120 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 ml konische Becher für TX-150 Rotor