Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für TX-1000 Ausschwingrotor
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
100 x 9/10 ml
12/4 x 500 ml
164 x 4,5 bis 15 ml
20 x 50 ml
4 x 15 ml
4 x 5 ml
4 x 500 ml
4 x 750 ml
48 x 50 ml
4x 6,0 ml-Standard- oder 4x 2,0 ml-Deepwell-Mikrotiterplatten
8 x 15 ml
96 x 15 ml
Kleine 150 bis 300 ml-Blutbeutel
Zur Verwendung mit (Geräte):
15 ml Röhrchen, konisch
250 ml konische Flasche oder 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flasche oder 175 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ konische Flasche
4,5/6 ml Blutentnahmegefäß
500 ml-Nalgene Flasche
50 ml-Doppelgefäß mit Bioabdichtung für konisches 50 ml-Röhrchen (kombinierbar mit ClickSeal-Deckeln)
750 ml-Polypropylen-Weithals-Bio-Flasche und ein beliebiger TX-750 Rundadapter
9/10 ml Blutentnahmeröhrchen
Bioflasche, 1000 ml
Corning Flasche, 500 ml
Kleine Beutel/Zellkulturbeutel 4 x 2 Beutel (< 350 ml)
Mikrotiterplattenträger
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ 50 ml-Röhrchen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasche, 250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 Sets
4 Stück
Beschreibung
Ein Sortiment an Adaptern für herausragende Flexibilität
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 20 x 50 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 30 mm |
| Max. Schlauchlänge | 120 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 50 ml-Doppelgefäß mit Bioabdichtung für konisches 50 ml-Röhrchen (kombinierbar mit ClickSeal-Deckeln) |