Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für TX-1000 Ausschwingrotor
Ein Sortiment an Adaptern für herausragende Flexibilität
Marke:  Thermo Scientific™ 75007302
431.56 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21744" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15169485
  • 495.00 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ein Sortiment an Adaptern für herausragende Flexibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotoradapter
4 x 500 ml
133 mm
Corning 500 ml-Flasche
98 mm
Corning Flasche, 500 ml