Learn More
Thermo Scientific™ Adapters for Round Single Blood Bag Buckets for Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Rotors
Artikelnummer. 15819724 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6/8 x 500 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15819724
Marke: Thermo Scientific™ 75003857
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Select adapters for 450-500mL blood bags in round single blood bag buckets for Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 rotors.
Thermo Scientific™ blood banking centrifuges offer the flexibility to select higher capacity rotors or match existing workflows, with a choice of Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotors and bucket systems.
’Mitdem HAEMAFlex 6-Ausschwingrotor können Sie Ihre Blutverarbeitungsanforderungen bei normalem bis mittlerem Durchsatz erfüllen oder mit dem gleichen Bechersystem auf den Ausschwingrotor HAEMAFlex 8 aufrüsten.
Wählen Sie Adapter für 450–500 ml Dreifach- oder Vierfach-Blutbeutel oder 450 ml-Einzel- oder Doppelblutbeutel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Blutbeuteladapter
Fassungsvermögen 6/8 x 500 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Einzel-Blutbeutelbecher mit Filterpackung
Beschreibung 450 bis 500 ml-Dreifach- oder Vierfach-Blutbeuteladapter (2er-Set)