Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotoren
Artikelnummer. 15778389 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2,6 bis 8 ml
250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch
250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch und 250 ml Nunc™ konisch
5,5 bis 12 ml
500 ml Nalgene™ Flachflasche
500 ml Corning™ konische Flasche
5 ml FACS
6x MTP-/DWP-/PCR-Platten
750 ml-Flasche
9 ml
Röhrchentyp:
Flachboden
Flasche mit Flachboden/konischem Boden
Konisch
Rundboden
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität
Rotor S-4xUniversal-Large
S-4xUniversal-Large, Universalbecher
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Röhrchentyp Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15778389 9 ml Rundboden Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität 2 Stück
15758389 2,6 bis 8 ml Rundboden Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität 2 Stück
15728399 2,6 bis 8 ml Rundboden Rotor S-4xUniversal-Large 2 Stück
15715882 5 ml FACS Rundboden Rotor S-4xUniversal-Large 2 Stück
15718399 5,5 bis 12 ml Rundboden Rotor S-4xUniversal-Large 2 Stück
15738399 250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch Flasche mit Flachboden/konischem Boden Rotor S-4xUniversal-Large 2 Stück
15748389 250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch und 250 ml Nunc™ konisch Flasche mit Flachboden/konischem Boden Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität 2 Stück
15758399 500 ml Corning™ konische Flasche Konisch Rotor S-4xUniversal-Large 2 Stück
15768399 500 ml Nalgene™ Flachflasche Flachboden Rotor S-4xUniversal-Large 2 Stück
15748399 750 ml-Flasche Flachboden Rotor S-4xUniversal-Large 2 Stück
15638918 6x MTP-/DWP-/PCR-Platten Flachboden S-4xUniversal-Large, Universalbecher 2 Stück
11 options
Artikelnummer. 15778389
Marke: Eppendorf™ 5920722000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Eppendorf, Corning und Nalgene Röhrchen und Platten in verschiedenen Formen und Größen.
Erhältlich für die Verwendung mit:
  • 2,6 bis 8 ml, Satz mit 2 Stck.
  • 250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch und 250 ml Nunc™ konisch, Satz mit 2 Stck.
    • Bitte beachten Sie, dass diese konischen Flaschen zusammen mit einem vom Hersteller bereitgestellten konischen Formeinsatz verwendet werden müssen.
  • 49 x 2,6 bis 8 ml, Satz mit 2 Stck.
  • 5,5 bis 12 ml, Satz mit 2 Stck.
  • 500 ml Corning™, Satz mit 2 Stck.
  • 500 ml Nalgene™, Satz mit 2 Stck.
  • 50 ml, Satz mit 2 Stck.
  • 5 ml-FACS, Satz mit 2 Stck.
  • 750 ml, Satz mit 2 Stck.
  • 9 ml, Satz mit 2 Stck.
  • Eppendor Tubes™ 5,0 ml und 15 ml, Satz mit 2 Stck.
  • MTP-, DWP-, PCR-Platten, Satz mit 2 Stck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Rundboden
Fassungsvermögen 9 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität
Anzahl Plätze 29