Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für HIGHConic III-Rotor
Verschiedene Adapter für den HIGHConic III-Rotor
135.00 € - 293.00 €
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. Röhrchendurchmesser | Max. Schlauchlänge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. Röhrchendurchmesser | Max. Schlauchlänge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15798139
|
Thermo Scientific™
75005802 |
38 ml | 25,5 mm | 110 mm |
167.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15708149
|
Thermo Scientific™
75005803 |
16 ml | 18 mm | 123 mm |
167.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15738578
|
Thermo Scientific™
75005804 |
12 ml | 16 mm | 96 mm |
167.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15718149
|
Thermo Scientific™
75005805 |
6,5 ml | 13,5 mm | 114 mm |
167.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15728149
|
Thermo Scientific™
75005806 |
3,5 ml | 11 mm | 100 mm |
167.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15753569
|
Thermo Scientific™
75005807 |
1,5/2,0 ml | 11 mm | 40 mm |
167.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15105273
|
Thermo Scientific™
75005808 |
8 x 15 ml | 12 mm | 17 mm |
293.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15271026
|
Thermo Scientific™
75005770 |
5 mL | 17 mm | 100 mm |
135.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Bringen Sie konische Röhrchen in den 50 ml-Bechern unter, um sie mit dem Thermo Scientific HIGHConic III Festwinkelrotor einzusetzen.
- Adapter zum Betrieb verschiedener Röhrchen im HIGHConic III Rotor
Spezifikation
Rotoradapter |