Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für HIGHConic III-Rotor
Verschiedene Adapter für den HIGHConic III-Rotor
Marke: Thermo Scientific™ 75005802
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bringen Sie konische Röhrchen in den 50 ml-Bechern unter, um sie mit dem Thermo Scientific HIGHConic III Festwinkelrotor einzusetzen.
- Adapter zum Betrieb verschiedener Röhrchen im HIGHConic III Rotor
Spezifikation
Rotoradapter | |
Polypropylen | |
25,5 mm | |
HIGHConic III Rotor (75005709) | |
1 | |
2 |
Rundboden | |
38 ml | |
110 mm | |
Adapter für 38 ml-Rundbodenröhrchen, die im HIGHConic III Rotor verwendet werden | |
38 mL |