Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für HIGHConic III-Rotor
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 mL
6,5 ml
8 x 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Max. Schlauchlänge:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Packungsgröße:
1 Set
2 Stück
Beschreibung
Bringen Sie konische Röhrchen in den 50 ml-Bechern unter, um sie mit dem Thermo Scientific HIGHConic III Festwinkelrotor einzusetzen.
- Adapter zum Betrieb verschiedener Röhrchen im HIGHConic III Rotor
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Material | Polypropylen |
| Fassungsvermögen | 12 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 16 mm |
| Max. Schlauchlänge | 96 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HIGHConic III Rotor (75005709) |
| Beschreibung | Adapter für 12 ml-Rundbodenröhrchen, die im HIGHConic III Rotor verwendet werden |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Röhrchengröße | 12 mL |
| Mehr anzeigen |