Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für HIGHConic III-Rotor
Artikelnummer. 15718149 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 mL
6,5 ml
8 x 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Max. Schlauchlänge:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Packungsgröße:
1 Set
2 Stück
Artikelnummer. 15718149
Marke: Thermo Scientific™ 75005805
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verschiedene Adapter für den HIGHConic III-Rotor
Bringen Sie konische Röhrchen in den 50 ml-Bechern unter, um sie mit dem Thermo Scientific HIGHConic III Festwinkelrotor einzusetzen.
  • Adapter zum Betrieb verschiedener Röhrchen im HIGHConic III Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Rundboden
Material Polypropylen
Fassungsvermögen 6,5 ml
Max. Röhrchendurchmesser 13,5 mm
Max. Schlauchlänge 114 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) HIGHConic III Rotor (75005709)
Beschreibung Adapter für 6,5-ml-Rundbodenröhrchen, die im HIGHConic III Rotor verwendet werden
Anzahl Plätze 1
Röhrchengröße 6,5 mL
Anzahl pro Packung 2