Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für HIGHConic III-Rotor
Artikelnummer. 15708149 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 mL
6,5 ml
8 x 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Max. Schlauchlänge:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Packungsgröße:
1 Set
2 Stück
Artikelnummer. 15708149
Marke: Thermo Scientific™ 75005803
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verschiedene Adapter für den HIGHConic III-Rotor
Bringen Sie konische Röhrchen in den 50 ml-Bechern unter, um sie mit dem Thermo Scientific HIGHConic III Festwinkelrotor einzusetzen.
  •  Adapter zur Verwendung verschiedener Röhrchen im HIGHConic III Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Rundboden
Material Polypropylen
Fassungsvermögen 16 ml
Max. Röhrchendurchmesser 18 mm
Max. Schlauchlänge 123 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) HIGHConic III Rotor (75005709)
Beschreibung Adapter für 16 ml-Rundbodenröhrchen, die im HIGHConic III Rotor verwendet werden
Anzahl Plätze 1
Röhrchengröße 16 mL
Anzahl pro Packung 2