Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für HIGHConic III-Rotor
Verschiedene Adapter für den HIGHConic III-Rotor
Marke:  Thermo Scientific™ 75005770
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15271026
  • 138.69 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bringen Sie konische Röhrchen in den 50 ml-Bechern unter, um sie mit dem Thermo Scientific HIGHConic III Festwinkelrotor einzusetzen.
  • Adapter zum Betrieb verschiedener Röhrchen im HIGHConic III Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotoradapter
Polypropylen
17 mm
HIGHConic III Rotor (75005709)
1
2
Rundboden
5 mL
100 mm
Adapter für 5 ml-Rundbodenröhrchen, die im HIGHConic III Rotor verwendet werden
5 mL