Learn More
Eppendorf™ Adapter für Festwinkelrotor
Artikelnummer. p-8003419 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,5 bis 2 ml
20 bis 30 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10043061
Marke: Eppendorf™ 5804770005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit diesem Rotoradapter können Eppendorf Zentrifugen noch flexibler eingesetzt werden
  • Adapter
  • Für Eppendorf™ Festwinkelrotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Eppendorf
Fassungsvermögen 1,5 bis 2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Festwinkelrotor
Bohrungsgröße (metrisch) 11 mm
Anzahl Plätze 24
Anzahl pro Packung 2 pro Packung