Learn More
Eppendorf™ GESTELL 1 X 50ML FALCON F 5702 5702
Dieser Adapter bietet Flexibilität für 100 ml-Rundbecher in Rotor A-4-38.
Marke: Eppendorf™ 5702734004
106.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fasst konische Röhrchen für 1–50 ml
- Zur Verwendung mit Rotor A-4-38
- Set von 2
Spezifikation
Adapter | |
50 mL | |
30 mm | |
2 pro Packung |
Konischer Falcon | |
Rundbecher | |
1 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ GESTELL 1 X 50ML FALCON F 5702 5702 > Kapazität: 50 ml; Anzahl Plätze: 4
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur