Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für Doppelblutbeutelbecher für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16-Rotoren
Artikelnummer. p-6545044 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12/16 x 500 ml
12/16x 500 ml
12/16 x 300 ml
12/16 x 450 ml
12/16 x 500 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15610937
Marke: Thermo Scientific™ 75003851
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wählen Sie Adapter für Doppel-Quint-Blutbeutel oder Hakenadapter für die Trennung von Nabelschnurblut in Doppelblutbeutelbehältern für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 Rotoren aus.
Die Thermo Scientific Blutbankzentrifugen bieten die Flexibilität zur Auswahl von Rotoren mit höherer Kapazität oder zur Anpassung bestehender Arbeitsabläufe, mit einer Auswahl von Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren und Bechersystemen.
Wählen Sie für Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz den HAEMAFlex 12 Ausschwingrotor mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, oder erweitern Sie mit dem HAEMAFlex 16 Rotor die Kapazität Ihrer Zentrifuge bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel.
Wählen Sie Adapter für Double-Quint-Blutbeutel (Größe XXL, XL oder M) oder Hakenadapter für die Trennung von Nabelschnurblut (Größe XXL oder M).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Blutbeuteladapter
Fassungsvermögen 12/16 x 500 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Doppelter Blutbeutelbecher
Beschreibung Double-Quint-Blutbeuteladapter für Größe XXL (110 x 88 mm) (2er Packung)
Anzahl pro Packung Set of 2