Learn More
Carl Zeiss™ Adapter
71.15 € - 805.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10738683
|
Carl Zeiss™
456140-0000-000 |
Vorbereitungsstück 60-44 |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11891083
|
Carl Zeiss™
452995-0000-000 |
Videoadapter 44 C 2/3, 1.0x | N/A | ||||||
11876482
|
Carl Zeiss™
452997-0000-000 |
Videoadapter 44 C, 0,66 in., 0,63-fach | N/A | ||||||
11810903
|
Carl Zeiss™
452998-0000-000 |
Videoadapter 44, 0,5 in., 0,5x | N/A | ||||||
12574346
|
Carl Zeiss™
426103-0000-000 |
Adapter 60N – T2, 1,0x |
71.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11866472
|
Carl Zeiss™
000000-1069-415 |
Videoadapter 60 C, 0,5 in., 0,5-fach |
805.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11855143
|
Carl Zeiss™
415500-1825-000 |
DSLR P95-T2 1,6-fach-Adapter |
564.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||