Learn More
Eppendorf™ Adapter für 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren
Artikelnummer. p-8003410 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6x 0,25 bis 0,4 ml-Microtainer™-Röhrchen
6x 0,2 ml-PCR-Röhrchen
6x 0,5 bis 0,6 ml-Microtainer™-Röhrchen
6x 0,5 bis 0,6 ml-PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung):
0,4 ml Backman-Röhrchen
0,5 ml oder 0,6 ml Microtainer™-Röhrchen
0.2 ml PCR-Röhrchen
Röhrchentyp:
Backman
Eppendorf
PCR
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10690542
Marke: Eppendorf™ 5425715005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Adapter eignen sich für zahlreiche Röhrchen und Rotoren. Eppendorf™ Adapter eignen sich für alle 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren.
  • Adapter für Rotoren
  • Lieferbar in 6er Packungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp PCR
Fassungsvermögen 6x 0,2 ml-PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor F-45-48-11
Winkel Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) 0.2 ml PCR-Röhrchen
Anzahl pro Packung 6/Pckg.