Learn More
Hettich™ Adapter für Ausschwingrotoren
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert
Marke:  Hettich™ 2023
Artikelnummer. 10633601
  • 13.70 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Hettich Rotoren
  • Fasst ein Mikroliter-Röhrchen 8x 30 mm oder 8x 45 mm; 0.5 bis 0.8 ml
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
1 x 0,5- bis 100 ml-Röhrchen
45 mm
1
Mikroröhrchen
8 mm
Hettich Ausschwingrotoren