Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adapterset VisiLED Produktreihe
Kombi-Set, Objectivadapterset; Arbeitsabstand 30 - 110 mm
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.48000kg
Beschreibung
Adapterset um das VisiLED Dunkelfeld Ringlicht (400 300) an VisiLed Hellfeld Ringlicher (400255, 400225 or 400 100) zu befestigenSpezifikation
Adapter-Kit | |
Adapterkit für Hellfeld, Dunkelfeld | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
VisiLED Dunkelfeld- und Hellfeld-Ringlicht |