Learn More
Biochrom Adapterset
Adaptersatz passend für 10 und 12 mm-Röhrchen. Zur Verwendung mit Biochrom WPA CO8000-Zelldichtemesser
Marke: Biochrom 80-3000-57
64.77 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Adaptersatz für 10- und 12 mm-Röhrchen
- Zur Verwendung mit Biochrom WPA CO8000-Zelldichtemesser
Spezifikation
0.4 to 0.5 in. | |
Schlauchadapter | |
Biochrom WPA CO8000 Zelldichtemessgerät | |
Zylindrisch |
10 bis 12 mm | |
Reusable | |
10 and 12mm test tubes |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom Adapterset > Kann verwendet werden mit: Biochrom WPA CO8000 Zelldichtemessgerät
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur