Learn More
Eppendorf™ Adapter S-4x Universalrotor
Code produit. 15820937 Tous les produits Eppendorf Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Fassungsvermögen:
16x 5,0 ml-Mikroröhrchen, 16x konische 15 ml-Röhrchen, 1 MTP/DWP
1x 1,0 l-Nalgene-Flasche
1x 750 ml-Flasche mit Flachboden
1x konische 500 ml-Flasche
21x 9,0 ml-Röhrchen mit Rundboden
46 Röhrchen mit 12 x 75 mm oder 5 ml, Röhrchen mit rundem Boden (FACS)
5x MTP-/DWP-/PCR-Platten
7x konische 50 ml-Röhrchen, 1x 96/384-Well-Mikrotiterplatte, 1x 250 ml-Flasche mit Flachboden, 1x konische 175 bis 225 ml-Flasche
7 x 50 ml-Röhrchen mit Rand, 7 x 30 ml Oak Ridge-Röhrchen
9 x 50 ml konisches Röhrchen, 1 Mikrotiterplatte
Röhrchen mit rundem Boden, 26 x 7,5 bis 8 ml
Röhrchen mit rundem Boden, 30 x 4 bis 8 ml
Röhrchentyp:
Boden mit Rand, Oak Ridge
Flachboden
Flasche mit Flachboden/konischem Boden
Konisch
Mikroröhrchen, konisch
PCR
Rundboden
Rundboden (FACS)
Anzahl Plätze:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
missing translation for 'unitSize'
2 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15820937
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 5910769008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4xUniversal Rotor.
  • Geeignet für S-4xUniversal Rotorbecher
  • Für ausgewählte Röhrchen, Flaschen oder Platten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Röhrchentyp Konisch
Fassungsvermögen 9 x 50 ml konisches Röhrchen, 1 Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) S-4xUniversalrotor
Anzahl Plätze 9/1
Anzahl pro Packung 2
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis