Learn More
Eppendorf™ Adapter S-4x Universalrotor
Artikelnummer. 15758112 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16x 5,0 ml-Mikroröhrchen, 16x konische 15 ml-Röhrchen, 1 MTP/DWP
1x 1,0 l-Nalgene-Flasche
1x 750 ml-Flasche mit Flachboden
1x konische 500 ml-Flasche
21x 9,0 ml-Röhrchen mit Rundboden
46 Röhrchen mit 12 x 75 mm oder 5 ml, Röhrchen mit rundem Boden (FACS)
5x MTP-/DWP-/PCR-Platten
7x konische 50 ml-Röhrchen, 1x 96/384-Well-Mikrotiterplatte, 1x 250 ml-Flasche mit Flachboden, 1x konische 175 bis 225 ml-Flasche
7 x 50 ml-Röhrchen mit Rand, 7 x 30 ml Oak Ridge-Röhrchen
9 x 50 ml konisches Röhrchen, 1 Mikrotiterplatte
Röhrchen mit rundem Boden, 26 x 7,5 bis 8 ml
Röhrchen mit rundem Boden, 30 x 4 bis 8 ml
Röhrchentyp:
Boden mit Rand, Oak Ridge
Flachboden
Flasche mit Flachboden/konischem Boden
Konisch
Mikroröhrchen, konisch
PCR
Rundboden
Rundboden (FACS)
Anzahl Plätze:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15758112
Marke: Eppendorf™ 5920700006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4xUniversal Rotor.
  • Geeignet für S-4xUniversal Rotorbecher
  • Für ausgewählte Röhrchen, Flaschen oder Platten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchentyp Flachboden
Fassungsvermögen 1x 1,0 l-Nalgene-Flasche
Max. Röhrchendurchmesser 98 mm
Max. Schlauchlänge 185 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) S-4xUniversalrotor
Anzahl Plätze 1
Anzahl pro Packung 2