Learn More
Eppendorf™ Mikro-Reagenzglasadapter
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1,5 bis 2 ml-Mikro-Teströhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- 2 Stück
- Adapter
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1,5 bis 2 ml-Mikro-Teströhrchen |
| Beschreibung | Für Rotor S-4xUniversal. |
| Anzahl pro Packung | 2 |