Learn More
Eppendorf™ Adapter für Objektträger, Satz a 2 Adapter Rotor-Gehänge
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 Objektträger
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Zentrifugenadapter
- Für Kombi-Objektträger im Rotor
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Flach |
| Fassungsvermögen | 12 Objektträger |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Combislide in Concentrator Plus Zentrifugenrotoren |
| Anzahl Plätze | 48 |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |