Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 1427
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
73.80 € - 144.00 €
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 1427
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10738883
Unterlagen ansehen
Hettich™
5229
12 x 2,7- bis 6 ml-Röhrchen
73.80 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12003924
Unterlagen ansehen
Hettich™
5230
12 x 4,5- bis 7 ml-Röhrchen
91.85 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10316562
Unterlagen ansehen
Hettich™
5231
6 x 8,5- bis 15 ml-Röhrchen
77.25 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10633333
Unterlagen ansehen
Hettich™
5232
2 x 0,55 ml
115.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10744084
Unterlagen ansehen
Hettich™
5233
50 mL
144.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10514473
Unterlagen ansehen
Hettich™
5237
6 x 9 ml
117.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10021942
Unterlagen ansehen
Hettich™
5273
9 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
104.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12043924
Unterlagen ansehen
Hettich™
5275
15 ml
130.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Adapter für Träger-Nr. 1427
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Rotoradapter
Träger Nr. 1427