Learn More
Eppendorf™ Adapter
Artikelnummer. 15797918 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Adapter 13x75 -100 mm Rundboden/PL/TB
Adapter 15 ml konische Röhrchen, PL/TB
Adapter 16x75 -100 mm Rundboden/PL/TB
Adapter 17,5x100 mm Rundboden/PL/TB
Adapter 50 ml konische Röhrchen, PL/TB
für 500 mL Nalgene
für 600 ml TPP
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15797918
Marke: Eppendorf™ 5920701002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Adapter sind für eine Vielzahl von Eppendorf Produkten für Ihre Anforderungen erhältlich.
Adapter, 600 ml, mit konischen Röhrchen/RB (2x)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) für 600 ml TPP
Anzahl pro Packung 2er-Set