Learn More
Hettich Lab Technology™ Adapter
Der Hettich Lab Technology™ Adapter wurde für kundenspezifische Zentrifugenanwendungen entwickelt.
13.70 € - 167.00 €
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Max. Röhrchendurchmesser | Max. Schlauchlänge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Max. Röhrchendurchmesser | Max. Schlauchlänge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10741543
|
Hettich Lab Technology™
1329 |
4 x 9/15 ml | Träger 1481, 1495 | 17 mm | 100 mm |
71.10 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10108821
|
Hettich Lab Technology™
1331 |
50 mL | Träger 1490 | 34 mm | 100 mm |
60.70 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10485012
|
Hettich Lab Technology™
4845 |
450/650/750 ml | Träger 4880 | 96 mm | 147 mm |
151.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10198381
|
Hettich Lab Technology™
0761 |
100 mL | Träger 1481, 1490, 1495 | 44 mm | 100 mm |
35.35 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10511083
|
Hettich Lab Technology™
1454 |
50 mL | Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 | 29 mm | 115 mm |
42.80 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11387660
|
Hettich Lab Technology™
1769 |
250/290 ml | Träger 1752 | 62 mm | 100 mm | N/A | |||
11464988
|
Hettich Lab Technology™
1774-A |
4 x 50 ml | Träger 1752 | 29 mm | 115 mm |
113.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10272680
|
Hettich Lab Technology™
1054-A |
1,1 bis 1,4 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 2,7 bis 3 ml, 1,6 bis 5 ml, 5 ml, 6 ml | Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S | 13 mm | 82 mm |
20.85 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10557971
|
Hettich Lab Technology™
2024 |
0,2/0,4 ml | Rotor 1612 | 6 mm | 45 mm |
13.70 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10708944
|
Hettich Lab Technology™
5227 |
20x 2,7 bis 3,0 ml, 4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml | Träger 5051, 5628 | 12 mm | 92 mm |
53.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11488259
|
Hettich Lab Technology™
1444 |
9 x 0,5/1,5/2,0 ml | Träger 1425 | 11 mm | 38 mm |
79.30 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10368962
|
Hettich Lab Technology™
4733 |
17 x 15 ml | Träger 5625-A | 17 mm | 100 mm |
137.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10450665
|
Hettich Lab Technology™
4766 |
3 x 94/100 ml | Träger 4780 | 65 mm | 115 mm |
151.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10767303
|
Hettich Lab Technology™
5642 |
3 x 25/30 ml | Träger 4795, 5645, 4266, 4570 | 26 mm | 100 mm |
76.60 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10198811
|
Hettich Lab Technology™
1351 |
5x 0,5/1,5/2,0 ml | Träger 1481, 1490, 1495 | 11 mm | 38 mm |
60.70 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10274863
|
Hettich Lab Technology™
4443 |
250/290 ml | Träger 4890 | 62 mm | 137 mm |
103.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11435068
|
Hettich Lab Technology™
4732 |
20x 1,6 bis 5,0/4,0 bis 7,0 ml, 4,0 bis 5,5/4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml | Träger 5625-A | 13 mm | 100 mm |
159.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12053924
|
Hettich Lab Technology™
5277 |
9 x 0,5/1,5/2,0 ml | Träger 1366, 1427 | 11 mm | 38 mm |
91.85 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10752354
|
Hettich Lab Technology™
5268 |
12x 1,6 bis 5,0 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 4,9 ml, 5,0/6,0/7,0 ml | Träger 5051, 5628 | 13 mm | 100 mm |
139.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11438199
|
Hettich Lab Technology™
0771 |
100 mL | 100 ml-ASTM-Röhrchen, Träger 4275 | 58 mm | 161 mm | N/A | |||
10046881
|
Hettich Lab Technology™
1436 |
50 ml | 1 x 50 ml-Röhrchen | 34 mm | 100 mm |
89.15 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11424988
|
Hettich Lab Technology™
1766 |
100 ml | Träger 1752 | 44 mm | 100 mm |
113.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10629633
|
Hettich Lab Technology™
5647 |
50 mL | Träger 4880 | 29 mm | 115 mm |
167.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10301932
|
Hettich Lab Technology™
1384 |
50 mL | Träger 1481, 1490, 1495 | 29 mm | 115 mm |
60.70 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
- Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Spezifikation
Adapter |