Learn More
Eppendorf™ Adapter für 250 ml-Rechteckbecher in Rotor FA- 6 x 250
Artikelnummer. 16222411 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1 x 50 ml-Röhrchen mit Rand
4 x Eppendorf-Röhrchen™ konische 5,0 ml- und 15 ml-Röhrchen (Universaladapter für 5 ml-Röhrchen erforderlich.)
7 x Rundröhrchen zur Blutentnahme: D 16, 5,5 bis 12,0 ml
8 x Rundröhrchen zur Blutentnahme: D 13, 2,6 bis 8,0 ml
9 x FACS™ Rundröhrchen, 5 ml
Konisches 1 x 15 ml Röhrchen
Runde 3 x 30 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Runde 7 x 10 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Runde 7 x 16 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Rundes 1 x 50 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Rundes 1 x 85 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 16222411
Marke: Eppendorf™ 5920761005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Passt eine große Auswahl an Zentrifugenröhrchen für den Einsatz im Rotor FA-6x250 an.
  • Passt eine Vielzahl von Zentrifugenröhrchen an den Rotor FA – 6 x 250 an
  • Satz mit 2 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 4 x Eppendorf-Röhrchen™ konische 5,0 ml- und 15 ml-Röhrchen (Universaladapter für 5 ml-Röhrchen erforderlich.)
Beschreibung für Rotor FA-6x250
Anzahl Plätze 4
Anzahl pro Packung Satz aus 2 Stück