Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter für 250 ml-Rechteckbecher in Rotor FA- 6 x 250
Produktkode 16202421 Shop alle Eppendorf produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit (Geräte):
1 x 50 ml-Röhrchen mit Rand
4 x Eppendorf-Röhrchen™ konische 5,0 ml- und 15 ml-Röhrchen (Universaladapter für 5 ml-Röhrchen erforderlich.)
7 x Rundröhrchen zur Blutentnahme: D 16, 5,5 bis 12,0 ml
8 x Rundröhrchen zur Blutentnahme: D 13, 2,6 bis 8,0 ml
9 x FACS™ Rundröhrchen, 5 ml
Konisches 1 x 15 ml Röhrchen
Runde 3 x 30 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Runde 7 x 10 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Runde 7 x 16 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Rundes 1 x 50 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Rundes 1 x 85 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Förpackningsstorlek
2 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16202421
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 5920769006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Passt eine große Auswahl an Zentrifugenröhrchen für den Einsatz im Rotor FA-6x250 an.
  • Passt eine Vielzahl von Zentrifugenröhrchen an den Rotor FA – 6 x 250 an
  • Satz mit 2 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Zur Verwendung mit (Geräte) Runde 7 x 10 ml Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
Beschreibung für Rotor FA-6x250
Anzahl Plätze 7
Anzahl pro Packung Satz aus 2 Stück
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.