Learn More
Honeywell™ Adaptec Schutzbrille, regulär Artikelnummer.: 15876655
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ Adaptec Schutzbrille, regulär
Artikelnummer. 15876655
Durchsichtig
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Rauch
Artikelnummer. 15876655
Marke: Honeywell™ 1030749HS
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schutzbrille wurde Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen entwickelt und zeigt sich elegant, komfortabel und verstellbar. Sie bietet ausgezeichneten Schutz, Optik sowie die Hydroshield Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung.
  • Die Nasenbrücke mit drei Positionen ist einfach einzustellen und hält die Augen mittig im Objektiv, wo die optische Klarheit am besten ist
  • Die Vision der Mitarbeiter ist weniger strapaziert, sodass sie weniger Ermüdung der Augen erleben, länger bequem arbeiten und ihre Arbeit besser erkennen können
  • Das weiche, flexible Material ermöglicht es jedem Nasenpolster, sich unabhängig vom Gesicht des Trägers anzupassen und bietet so mehr Komfort, Kontakt und Stabilität
  • Der einstellbare Objektivwinkel verbessert die Sicherheit und reduziert das Beschlagen.
  • Jeder Bügelscharnier-Ratschenwinkel kann in sieben Positionen gebracht werden – 30 Grad der individuellen Anpassung, sodass das Glas sowohl für optimalen Augenschutz als auch für optimalen Platz für Luftzirkulation angewinkelt ist.
  • Ein proprietäres Schläfendesign (zum Patent angemeldet) ermöglicht es Arbeitern, die Spannung an der Schläfe jederzeit, sicher und ohne Entfernen der Brille einzustellen
  • Der Bügel verfügt über einen starren Einsatz, der von vorne nach hinten geschoben wird, um den Druck gegen den Kopf zu kontrollieren und so eine festere oder lockere Passform zu gewährleisten.
  • Erhältlich in normalen, schmalen und breiten Ausführungen
  • Ein Stil bedeutet eine einfache Lagerung und Bestellung sowie eine konsistente Verwendung einer Brille für alle Mitarbeiter in Ihrer Einrichtung. Es ist nicht mehr nötig, 3 bis 5 Brillen verschiedener Hersteller auf Lager zu haben.
  • Belüfteter, gepolsterter Rahmen für weniger Beschlagen
  • Die doppeltwirkende HydroShield Antifog-Glasbeschichtung bietet mehr als 20-fach länger anhaltende beschlagfreie Leistung – selbst nach längerem Verschleiß und wiederholter Reinigung – und bietet 2-fach größere Kratzfestigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Hydroshield coating
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Beschreibung Dielektrisch
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: C2317.1N, EC-Bescheinigung: C2317.1N
Linsenfärbung Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gebäude, Bauwesen, allgemeine Industrie, Instandhaltung
Rahmenfarbe Rot/schwarz
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Adaptec Schutzbrille, regulär >