Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Kombination
Artikelnummer. 15320370 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau/gelb
Blau/grün
Pink/weiß
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15320370
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 30 mm (5 bis 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Kombinationen halten die Röhrchen in fester, aufrechter Position.
  • Aus Polyoxymethylen (POM)
  • Gestelle können für zusätzliche Halterungsmöglichkeiten verbunden werden (Verbundene Gestelle sollten beim Tragen von unten gestützt werden)
  • Etiketten sind durch offene Seiten sichtbar
  • Flache Unterseite hält Röhrchen in aufrechter Position
  • Einfarbig oder in einer Kombination aus verschiedenen Farben für eine einfache Identifizierung nach Farben lieferbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Röhrchengestell
Array 1 x 4
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau/gelb
Aufnahmevermögen Röhrchen (5 bis 50 ml)
Material POM
Positionen 4
Form Round
Einschübe None
Stapelbar Yes, Interlocking
Sterilität Non-sterile
Menge 2 Packung
Breite (metrisch) 5.6 cm
Höhe (metrisch) 7.6 cm
Durchmesser (metrisch) Well 12 bis 30 mm