Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Kombination
Für Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 30 mm (5 bis 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Kombinationen halten die Röhrchen in fester, aufrechter Position.
Marke: Fisherbrand™ HS120184
Beschreibung
- Aus Polyoxymethylen (POM)
- Gestelle können für zusätzliche Halterungsmöglichkeiten verbunden werden (Verbundene Gestelle sollten beim Tragen von unten gestützt werden)
- Etiketten sind durch offene Seiten sichtbar
- Flache Unterseite hält Röhrchen in aufrechter Position
- Einfarbig oder in einer Kombination aus verschiedenen Farben für eine einfache Identifizierung nach Farben lieferbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Blau/grün | |
POM | |
2 Packung |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (5 bis 50 ml) | |
4 | |
12 bis 30 mm |