Learn More
Epredia™ Adamas Klingen für magnetische Einwegklingenhalter
Artikelnummer. 12607826 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
60mm
60 mm
80 mm
Menge:
10 Stck./Karton
50/Karton
50 Stck./Karton
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12607826
Marke: Epredia™ 160020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie zwischen zwei Größen von Epredia™ Adamas Klingen für magnetische Einwegklingenhalter: 60 mm und 80 mm.
Wählen Sie zwischen zwei Größen von Thermo Scientific™ Adamas Klingen für magnetische Einwegklingenhalter: 60 mm und 80 mm.
Das rekombinante humane Nukleosom, H2A-Ubiquitylprotein, wird aus E. coli abgeleitet. Das rekombinante humane Nukleosom, H2A-Ubiquitylprotein, wurde für die folgenden Anwendungen validiert: Bioaktivität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 60 x 18 mm; 50/Karton
Produkttyp Disposable, Magnetic
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetischer Einweg-Klingenhalter
Menge 50/Karton
Länge (metrisch) 60 mm
Breite (metrisch) 18 mm