Learn More
ADA, 0.2 M Pufferlösung, pH 7.5, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ADA buffer soln. |
Farbe | Farblos |
Konzentration | 0,2 mmol Pufferlösung |
pH | 7.5 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 100 mL |