Learn More
Thermo Scientific™ ACY-738, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 467911000
345.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
ACY-738 | |
N-Hydroxy-2-((1-phenylcyclopropyl)amino)pyrimidin-5-carboxamid | |
C14 H14 N4 O2 | |
Fest | |
95% |
1375465-91-0 | |
100 mg | |
270,29 | |
Reagenz |